Merck
AX0745
Supelco
Aluminum Sulfate, Octadecahydrate
別名:
Aluminum Sulfate, Octadecahydrate, Cake alum,Patent alum, Alum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al2(SO4)3 · 14-18H2O
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-135-0
形状
solid
品質水準
濃度
54.0-59.0% Al2(SO4)3
pH
2.5-4.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
90 °C (decomposition)
溶解性
364 g/L
微量陽イオン
As: ≤0.001%
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/2Al.3H2O4S.9H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);9*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;/p-6
InChI Key
KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
アナリシスノート
Arsenic (As): 0.001% max
Assay (as Al2(SO4)3): 54.0-59.0%
Heavy metals (as Pb): 0.005% max
Iron (Fe): 0.005% max
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
US1AX0745/901:
AX0745-2:
試験成績書(COA)