安全性情報
AP183P
Sigma-Aldrich
ヤギ抗ラットIgG抗体、HRPコンジュゲート、吸収処理済み
0.8 mg/mL, Chemicon®
別名:
ヤギ IgG 抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
0.8 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
アプリケーション
EIAおよびウェスタンブロッティング:1:5,000-1:100,000。
免疫組織染色:1:500-1:5,000。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
ヤギ抗Rat IgG抗体、HRPコンジュゲート、吸収処理済みは、ラットIgGの濃度を検出します。ELISA、WBでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
二次抗体・コントロール抗体
研究サブカテゴリー
二重標識用 吸収処理済み二次抗体
関連事項
代替品:AP306P
物理的形状
凍結乾燥。バッファー = 0.01 Mリン酸ナトリウム、0.25 M NaCl、pH 7.6、15 mg/mL BSA入り。保存剤は含みません。
溶解:
500 μLの無菌蒸留水で溶解してください。
保管および安定性
凍結乾燥した製品は、2-8°Cで最長12か月保存できます。溶解後、本品は未希釈の液体の状態で2-8°Cで数週間安定です。溶解後、長期間保存する際は、等量のグリセロールを加えて最終濃度を50%グリセロールとしてください。未希釈アリコートで-20°Cで最長12か月保存できます。グリセロール添加後は、タンパク質(およびバッファー塩)の濃度がはじめの2分の1になっていることにご注意ください。凍結融解を繰り返さないでください。
警告:保存剤としてアジ化ナトリウムを使用すると、HRPの酵素活性が大きく阻害されます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
AP183P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Su-Kyeong Hwang et al.
Molecular brain, 9(1), 56-56 (2016-05-25)
Tuberous sclerosis complex (TSC) is a neurocutaneous disorder characterized by multiple symptoms including neuropsychological deficits such as seizures, intellectual disability, and autism. TSC is inherited in an autosomal dominant pattern and is caused by mutations in either the TSC1 or
Sodium-level-sensitive sodium channel Na(x) is expressed in glial laminate processes in the sensory circumventricular organs.
Watanabe, E; Hiyama, TY; Shimizu, H; Kodama, R; Hayashi, N; Miyata, S; Yanagawa, Y; Obata et al.
American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology null
Jing Jin et al.
Experimental and therapeutic medicine, 17(5), 3501-3508 (2019-04-17)
Tanshinone IIA (TSIIA) is a major component of Salvia miltiorrhiza, a Chinese herb that exhibits a therapeutic effect on polycystic ovary syndrome (PCOS). The present study replicated PCOS via the neonatal treatment of estradiol in mice. Estrous cycles, body and
Tyler Milston Renner et al.
Bio-protocol, 8(18), e3019-e3019 (2018-09-20)
Structural stability of the capsid core is a critical parameter for the productive infection of a cell by a retrovirus. Compromised stability can lead to premature core disassembly, exposure of replication intermediates to cytosolic nucleic acid sensors that can trigger
Kimberly A Edgel et al.
Biochimica et biophysica acta, 1821(3), 425-434 (2011-12-20)
The prevalence of obesity has reached epidemic proportions and is associated with several co-morbid conditions including diabetes, dyslipidemia, cancer, atherosclerosis and gallstones. Obesity is associated with low systemic inflammation and an accumulation of adipose tissue macrophages (ATMs) that are thought