Merck
AP180B
Sigma-Aldrich
ロバ抗ヤギIgG抗体、ビオチンSP結合、動物種吸収処理済み
1 mg/mL, Chemicon®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
donkey
品質水準
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
goat
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
1 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は、ヒト血清に最も豊富に含まれているタンパク質の1つで、成人血液中の正常レベルは8~17 mg/mLです。IgGは微生物に対する体の防御にとって重要であり、その分子は適応免疫反応の一部としてBリンパ球によって産生されます。IgG分子には独立した2つの機能があります。それは、反応を誘発した病原体と結合すること、およびその他の細胞と分子を動員して抗原を破壊することです。IgGプールの変動は体細胞組み換えによって生じ、任意の時点における個体の特異性の数は1011バリアントに及ぶと推定されています。
特異性
ヤギIgGに特異的
アプリケーション
EIA:1:20,000~1:400,000)
酵素結合ストレプトアビジンを用いたウェスタンブロッティング:1:20,000~1:400,000
免疫組織染色:1:500~1:5,000
フローサイトメトリー:1:200~1:1,000
蛍光免疫組織/細胞染色1:200~1:1,1000
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
ロバ抗ヤギIgG抗体、ビオチンーSP結合、動物種吸収処理済みは、ヤギIgG量を検出において、ELISA、FC、IF、IH、WBでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
二次抗体および対照抗体
研究サブカテゴリー
二重標識用吸着処理済み二次抗体
物理的形状
免疫アフィニティ精製および免疫除去
凍結乾燥済み。バッファー:0.01 Mリン酸ナトリウム+0.25 M NaCl(pH 7.6)、15 mg/mL BSAおよび0.05%アジ化ナトリウム含有
溶解:
500 μLの滅菌蒸留水で溶解します。
保管および安定性
凍結乾燥製品は、2–~8°Cで最長12か月保存できます。溶解後、未希釈液として2~8℃で数週間安定です。溶解後、長期間保存する際は、等量のグリセロールを加えて最終濃度を50%グリセロールとしてください。未希釈アリコートで、-20°Cで最長12か月保存できます。グリセロール添加後は、タンパク質(およびバッファー塩)の濃度がはじめの2分の1になっていることにご注意ください。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
AP180B:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bastian Henkel et al.
Chemical senses, 42(1), 25-35 (2016-09-23)
In most mammals, the vomeronasal system detects a variety of (semio)chemicals that mediate olfactory-driven social and sexual behaviors. Vomeronasal chemosensation depends on G protein-coupled receptors (V1R, V2R, and FPR-rs) that operate at remarkably low stimulus concentrations, thus, indicating a highly
Yulia Shamis et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(16), E2020-E2029 (2015-04-08)
Zfp57 is a maternal-zygotic effect gene that maintains genomic imprinting. Here we report that Zfp57 mutants exhibited a variety of cardiac defects including atrial septal defect (ASD), ventricular septal defect (VSD), thin myocardium, and reduced trabeculation. Zfp57 maternal-zygotic mutant embryos
Y Y Yu et al.
The Journal of international medical research, 38(2), 583-592 (2010-06-03)
The effect of 2,2'-dipyridyl (DP) on cerebral vasospasm was investigated in a double-injection rabbit model of subarachnoid haemorrhage (SAH). Thirty-six animals were divided between four groups: control (sham-operated), SAH (model alone), SAH + DP (the SAH model in which DP
Ayu Nishii et al.
Frontiers in behavioral neuroscience, 11, 235-235 (2017-12-12)
Increasing clinical evidence suggests that regular physical exercise can prevent or reduce the incidence of stress-related psychiatric disorders including depressive symptoms. Antidepressant effect of regular exercise may be implicated in monoaminergic transmission including serotonergic transmission, activation of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA)
Esther Del Cid-Pellitero et al.
BMC neuroscience, 15, 105-105 (2014-09-10)
Hypocretins/orexins (Hcrt/Ox) are hypothalamic neuropeptides involved in sleep-wakefulness regulation. Deficiency in Hcrt/Ox neurotransmission results in the sleep disorder narcolepsy, which is characterized by an inability to maintain wakefulness. The Hcrt/Ox neurons are maximally active during wakefulness and project widely to