AP1168
Anti-TNFSF14 Mouse mAb (4E3)
liquid, clone 4E3, Calbiochem®
別名:
Anti-Tumor Necrosis Factor Receptor Like 2, Anti-Tumor Necrosis Factor Superfamily Member 14, Anti-Tumor Necrosis Factor Superfamily Member 14, Anti-Tumor Necrosis Factor Receptor Like 2
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4E3, monoclonal
フォーム
liquid
含まれません
preservative
交差性
human
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TNFSF14(8740)
詳細
免疫原
アプリケーション
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
警告
物理的形状
再構成
アナリシスノート
Human spleen tissue
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
AP1168-100UG:
試験成績書(COA)