Merck
AP1001300
Millipore
セルロースファイバーメンブレンフィルター
Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
別名:
Absorbent Pad
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質:
cellulose fiber
plain filter
white filter
特徴:
hydrophilic
フィルタ直径:
13 mm
厚さ:
0.031-0.039 in.
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
物質
cellulose fiber
plain filter
white filter
詳細
13 mm, cellulose support pads are used to reinforce filters in Millipore′s monitors for contamination analysis. When saturated with growth medium, they can also be used for culturing microorganisms on membranes. Comes in a pack of 100.
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
フィルタ直径
13 mm
厚さ
0.031-0.039 in.
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Filter Code: AP10
Filter Type: デプス フィルター
アプリケーション
  • Air monitoring
  • Environmental monitoring
  • Aerosol contamination monitoring
  • Protecting membrane filters during high pressure or fast flow conditions
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2