スキップする
ALIGNED25
Millipore Alignment Guide for Vacuum Filtration
25 mm, 5/PK
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41104909
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031613
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
silicone
technique(s)
vacuum filtration: suitable
diam.
25 mm
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
Millipore Glass Vacuum Filtration Accessory Product
Alignment Guide, 25 mm, 5/PK
These accessory products are designed to replace parts contained in Millipore glass vacuum filtration kits or provide for an alternative configuration.
This item is an accessory part for the Millipore 25 mm Glass Microanalysis Filter Holder Kits.
Application
25 mm, 5/PK
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)