ABT48
Anti-Vesicle protein sorting 35 (VPS35) Antibody
from rabbit
別名:
vacuolar protein sorting 35 homolog (S. cerevisiae), vacuolar protein sorting 35, Maternal-embryonic 3, vacuolar protein sorting 35 (yeast homolog), vacuolar protein sorting 35 (yeast), Vesicle protein sorting 35
About This Item
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human, rat, mouse
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VPS35(55737)
詳細
免疫原
アプリケーション
細胞骨格
細胞骨格シグナル伝達
品質
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected VPS35 in 10 µg of A431 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
A431 cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABT48:
試験成績書(COA)