安全性情報
ABT410
Sigma-Aldrich
抗MATN3抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Matrilin-3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Matn3(17182)
詳細
マトリリン3(MATN3)は、軟骨の細胞外マトリックスの主要成分です。MATNは、4つの既知のメンバーが含まれる非コラーゲン性細胞外マトリックス(ECM)タンパク質ファミリーに属し、間葉系幹細胞(MSC)の軟骨形成における細胞表現型の調節に重要な役割を担っていることが提案されています。MATN1とMATN3は軟骨に特異的に発現し、軟骨形成期に最も発現が上昇するECMタンパク質の一つです。MATN3は、N末端フォン・ウィルブラント因子A(vWFA)の単一ドメインと、それに続く上皮成長因子(EGF)の4回反復ドメイン、そしてコイルドコイルドメインで構成されているのに対して、MATN1は、2つのvWFAドメインと1つのEGF様ドメインで構成されています。MATN1またはMATN3は、軟骨細胞の分化過程において、軟骨形成を調節する役割を担っている可能性があります。この遺伝子の変異は、さまざまな遺伝性の軟骨異形成症と関連しています。最近の研究では、MATN3の異常発現とプロセシングが従来の軟骨新生物の特徴であることが示されています。
免疫原
ヒトMATN3のC末端に相当するKLH結合合成ペプチド
アプリケーション
この抗MATN3抗体を用いたMATN3の検出は、ウェスタンブロッティングおよびICCでの使用が検証されています。
免疫細胞染色:5 μg/mLで使用、NIH/3T3細胞でMATN3を検出できます。
品質
NIH/3T3細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価されています。。
ウェスタンブロッティング:1 μg/mLで使用、NIH/3T3細胞ライセートでMATN3を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約52 kDa 一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
WGK
WGK 2
Jan Code
ABT410:
試験成績書(COA)