安全性情報
ABT114
Sigma-Aldrich
Anti-LPA receptor 5 Antibody (GPR92)
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Lysophosphatidic acid receptor 5, LPA receptor 5, LPA-5, G-protein coupled receptor 92, G-protein coupled receptor 93
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LPAR5(57121)
詳細
リゾホスファチジン酸受容体5(LPA受容体5)(別名:GPR92)は、G12/13とGqが結合した受容体で、LPAのシグナル伝達を媒介します。LPA受容体5に結合するリガンドは、cAMPおよびカルシムの細胞内レベルを増加させ、幅広いエフェクター分子の活性化を引き起こす可能性があります。最近の複数の研究により、LPA受容体5は、ヒトマスト細胞において大量に発現されていて、マクロファージ炎症性タンパク質-1β(MIP-1β)の放出を媒介することが明らかになっており、LPA受容体5が自然免疫および獲得免疫に関与している可能性が示されました。
特異性
この抗体は、LPA受容体5の細胞外ドメインを認識します。
免疫原
エピトープ:細胞外ドメイン
ヒトLPA受容体5の細胞外ドメインに相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
この抗LPA受容体5(GPR92)を用いたLPA受容体5タンパク質の検出は、WBでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング: トランスフェクトしていないCHEM-1細胞およびLPAR5(GPR92)でトランスフェクトしたCHEM-1細胞(カタログ番号HTS209C - Transfected Cell Line)において、LPA受容体5を検出できます。
免疫細胞染色: 希釈倍率1:500で使用、TF1細胞、トランスフェクトしていないCHEM-1細胞、およびLPAR5(GPR92)でトランスフェクトしたCHEM-1細胞(カタログ番号HTS209C - Transfected Cell Line)において、LPA受容体5を検出できます。
注記: トランスフェクトCHEM1細胞株を作製するのに使用されるタンパク質は全長LPAR5です。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究サブカテゴリー
分子接着(CAM)
品質
K562細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:0.2 µg/mLで使用、10 µgのK562細胞ライセートにおいてLPA受容体5を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約37 kDa このタンパク質の分子量算出値は41 kDaですが、高度グリコシル化のため約60 kDaの位置に認められます。
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
K562細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABT114:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Camila O de Souza et al.
The Journal of clinical investigation, 132(21) (2022-09-07)
The molecular mechanisms underlying obesity-induced increases in β cell mass and the resulting β cell dysfunction need to be elucidated further. Our study revealed that GPR92, expressed in islet macrophages, is modulated by dietary interventions in metabolic tissues. Therefore, we
Lisha Joshi et al.
International journal of molecular sciences, 22(16) (2021-08-28)
Increasing evidence suggests that systemic inflammation triggers a neuroinflammatory response that involves sustained microglia activation. This response has deleterious consequences on memory and learning capability in experimental animal models and in patients. However, the mechanisms connecting systemic inflammation and microglia
Feng Liu et al.
iScience, 26(8), 107465-107465 (2023-08-21)
Soluble epoxide hydrolase is a widely distributed bifunctional enzyme that contains N-terminal phosphatase (N-phos) and C-terminal epoxide hydrolase (C-EH) domains. C-EH hydrolyzes anti-inflammatory epoxy-fatty acids to corresponding diols and contributes to various inflammatory conditions. However, N-phos has been poorly examined. In
Maria Nunez-Salces et al.
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 32(12), e13944-e13944 (2020-07-16)
The ability of the gut to detect nutrients is critical to the regulation of gut hormone secretion, food intake, and postprandial blood glucose control. Ingested nutrients are detected by specific gut chemosensors. However, knowledge of these chemosensors has primarily been