ABN483
Anti-RTP801 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
DNA damage-inducible transcript 4 protein, HIF-1 responsive protein RTP801, Protein regulated in development and DNA damage response 1, REDD-1, RTP801
About This Item
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DDIT4(54541)
詳細
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
ニューロン発生
品質
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RTP801 in 15 µg of human kidney tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Human kidney tissue lysate
その他情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
ABN483:
試験成績書(COA)