化学種の反応性
rat, mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LGI1(9211)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
ニューロン発生
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected LGI1 in mouse cerebellum and rat cortex tissues.
品質
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected LGI1 in 10 µg/mL of mouse brain tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Mouse brain tissue lysate
その他情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
ABN307:
試験成績書(COA)