安全性情報
ABN1643
Sigma-Aldrich
抗APP抗体、AEP切断(373N)
serum, from rabbit
別名:
Amyloid beta A4 protein, 373N fragment, ABPP, 373N fragment, Alzheimer disease amyloid protein, 373N fragment, Amyloid precursor protein, 373N fragment, APP, 373N fragment, APPI, 373N fragment, Cerebral vascular amyloid peptide, 373N fragment, CVAP, 373N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
porcine (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), guinea pig (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APP(351)
詳細
アミロイドβA4タンパク質(UniProt:P05067、別名:ABPP、アルツハイマー病アミロイドタンパク質、アミロイド前駆体タンパク質、APP、APPI、脳血管アミロイドペプチド、CVAP、PN-II、PreA4、プロテアーゼネキシンII)は、ヒトAPP(別名:A4、AD1)遺伝子(Gene ID:351)によってコードされています。APPは、グリコシル化やリン酸化、チロシン硫酸化などの広範な翻訳後修飾を受けるとともに、多くの種類のタンパク質分解プロセシングを受け、ペプチド断片を生成します。APPは、通常の細胞条件下で、α-セクレターゼまたはβ-セクレターゼによりタンパク分解性にプロセシングされ、可溶性APPペプチドであるS-APP-αとS-APP-βを生成して放出し、対応する膜アンカー型C末端断片C80、C83およびC99は保持します。続いてC80とC83がγ-セクレターゼによってプロセシングされ、P3ペプチドが生成されます。アルツハイマー病においては、C99のプロセシングにより、アミロイド斑を形成するアミロイドβ40(Aβ40)とアミロイドβ42(Aβ42)が生成されます。β-アミロイドペプチドは、金属還元活性を有する脂溶性金属キレート剤です。銅、亜鉛、鉄などの遷移金属に結合します。APPは、ニューロンのアポトーシス時にカスパーゼによって切断されることもあります。カスパーゼ-6、-8、-9のいずれかによりAsp-739で切断されると、神経毒性のあるC31ペプチドが生成され、β-アミロイドペプチドの生成が増加します。アルツハイマー病における明らかな役割に加えて、APPについては、シナプスの形成と修復における役割が最もよく実証されています。ニューロンの分化中と神経損傷の後に、発現が増加します。
特異性
この抗血清は、残基373でのAEP切断APPのN末端フラグメント(373N)を検出しますが、C末端フラグメント(373C)や非切断APPは検出しません。373という番号は、アイソフォームL-APP677およびAPP695/PreA4 695(UniProt P05067-3およびP05067-4)に基づいています。同等な部位はアイソフォームAPP770(Asn448; P05067-1)、L-APP696(Asn392; P05067-5)、APP714(Asn392; P05067-6)、L-APP733(Asn429; P05067-7)、APP751/PreA4 751(Asn429; P05067-8)、L-APP752(Asn448; P05067-9)、APP639(Asn317; P05067-10)、およびアイソフォーム 11(Asn424; P05067-11)にも存在します。切断部位はAPP305(P05067-2)には存在しません。
免疫原
AEP切断APP 373NフラグメントのC末端配列に相当する合成ペプチド
エピトープ:細胞外ドメイン
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:200で使用、ホルマリン固定パラフィン包埋5XFAD家族性ADトランスジェニックマウス脳組織切片のAPP N末端フラグメント373N免疫反応性を検出できます(Dr. Keqiang Ye, Emory University, U.S.A.の厚意による提供 )。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、5XFAD家族性ADトランスジェニックマウスに由来する脳組織ライセート中のAPP N末端フラグメント373Nを検出できますが、AEPノックアウト5XFADマウス由来のものでは検出できません(Dr. Keqiang Ye, Emory University, U.S.A.の厚意による提供)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、野生型マウスと比較して、5か月齢の5XFAD家族性ADトランスジェニックマウス由来のAEP含有脳切片におけるAPP N末端フラグメント373Nの増加を検出しました(Zhang, Z., et al. (2015). Nat. Commun. 6:8762)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、マウスの脳APP N末端フラグメント373Nの年齢依存的増加を検出しました。年齢をマッチさせた非AD脳と比較したとき、ヒトAD脳サンプルにはアップレギュレートされたAPP 373Nレベルが認められました(Zhang, Z., et al. (2015). Nat. Commun. 6:8762)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、AEP切断リコンビナントGST-APP N末端フラグメントを検出しましたが、非切断GST-APPまたは切断C末端フラグメントは検出しませんでした(Zhang, Z., et al. (2015). Nat. Commun. 6:8762)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、トランスフェクトしていないHEK293細胞のAEP切断APP N末端フラグメント373Nを検出しましたが、AEP siRNAをトランスフェクトしたHEK293細胞では検出しませんでした。
抗APP、AEP切断(373N)、カタログ番号:ABN1643は、残基373でのAEP切断APPのN末端フラグメント(373N)を特異的に検出するウサギポリクローナル抗体であり、 免疫組織染色およびウェスタンブロッティングでテストされています。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
品質
GST-APP-373をトランスフェクトした細胞ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、この抗血清はAPP(1-585)を検出しましたが、HEK293細胞で外因的に発現させたAPP(1-373)または全長 APP、GST融合は検出しませんでした。
ターゲットの説明
約52/50 kDa、実測。48.53/48.53/48.53/42.35/42.35/46.40/46.40/48.53/34.14/47.87(切断APP770/L-APP677/APP695/L-APP696/APP714/L-APP733/APP751/L-APP752/APP639/シグナルペプチド a.a.1-17を除去したアイソフォーム11)、算出。一部のライセートに特性評価されていないバンドが認められる場合があります。
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含むウサギポリクローナル抗体血清
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取り扱いの推奨事項:受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。マイクロ遠心チューブに分注し、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGが損傷され、製品性能に影響を与える可能性があります
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN1643:
試験成績書(COA)