ABE316
Anti-ARID1B Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
AT-rich interactive domain-containing protein 1B, ARID domain-containing protein 1B, BRG1-associated factor 250b, BAF250B, BRG1-binding protein hELD/OSA1, Osa homolog 2, hOsa2, p250R
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARID1B(57492)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
エピジェネティクス
品質
Western Blot Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ARID1B in 10 µg of Raji cell nuclear extract.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Raji cell nuclear extract
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE316:
試験成績書(COA)