ABE30
Anti-RNA polymerase II subunit B1 Antibody, clone 4F8
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A, 220kDa, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase II
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... POLR2B(5431)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
RNA代謝及び結合タンパク質
品質
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RNA polymerase II subunit B1 on 10 µg of HeLa nuclear extract.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HeLa nuclear extract
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1