Merck
すべての画像(20)
資料
安全性情報
ZRB1409
Sigma-Aldrich
抗POLR2A抗体 クローン3G21 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
DNA依存性RNAポリメラーゼIIIの最大サブユニット, DNA依存性RNAポリメラーゼIIサブユニットA, DNA依存性RNAポリメラーゼIIサブユニットRPB1, EC:2.7.7.6, RNAポリメラーゼIIサブユニットB1, RNA依存性RNAポリメラーゼIIサブユニットRPB1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 217.18 kDa
observed mol wt ~220 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Polr2A(20020)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン3G21は、DNA依存性RNAポリメラーゼIIサブユニットA(POLR2A)を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域におけるリン酸化および非リン酸化YSPTSPSリピートをターゲットとしています。
免疫原
S5がリン酸化されているYSPTSPSの3回リピート。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、HeLa、PC12およびNIH/3T3細胞溶解物中のPOLR2Aを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト精巣組織片のPOLR2Aを検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HeLa、A431、HUVECおよびNIH3T3細胞株のPOLR2Aを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗POLR2A クローン3G21 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1409)は、DNA依存性RNAポリメラーゼIIを検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、免疫細胞染色、免疫組織染色およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
DNA依存性RNAポリメラーゼIIサブユニットRPB1(UniProt:P24928、別名:EC:2.7.7.6、RNAポリメラーゼIIサブユニットB1、DNA依存性RNAポリメラーゼIIサブユニットA、DNA依存性RNAポリメラーゼIIIの最大サブユニット、RNA依存性RNAポリメラーゼIIサブユニットRPB1)は、ヒトにおいてPOLR2A(別名:POLR2)遺伝子(Gene ID:5430)によってコードされています。(MABE1793参照)。RPB1は、基質として4つのリボヌクレオシド三リン酸を用いて、DNAのRNAへの転写を触媒するRNAポリメラーゼIIの最も大型の触媒成分です。複数の亜鉛およびマグネシウムイオン結合部位を有します。リボヌクレオシド三リン酸のRNAポリメラーゼII転写複合体への結合には2ステップの反応機構を必要とします。最初の結合はエントリー(E)部位で生じると考えられ、2つの最大RNA Pol IIサブユニットの3つの保存アスパラギン酸残基によって一時的に配位されるマグネシウムイオンを必要とします。リボヌクレオシド三リン酸は、鋳型DNAとペアリングするヌクレオチド付加(A)部位への回転によって移されます。触媒A部位は、2つめのマグネシウムイオンを永久的に配位するRNA Pol IIの最大サブユニットの3つの保存アスパラギン酸残基を必要とします。POLR2Aは低リン酸化型で細胞質に局在し、活性型の高リン酸化型は主に核に位置します。ヘプタペプチドのC末端ドメイン(CTD)におけるタンデムリピート(Tyr1-Ser2-Pro3-Thr4-Ser5-Pro6-Ser7)は、非常にリン酸化されやすく、転写共役プロセスを調節します。リン酸化は、ヘプタペプチドリピートの主にセリン2およびセリン5残基で生じることが示されており、CDK7およびCDK9によって媒介されます。ヘプタペプチドリピートのセリン7でもリン酸化が生じます。リン酸化は、snRNA遺伝子の効果的な転写および転写物の処理に必要となります。そのC末端ドメイン(aa 1593-1960)は、転写開始、伸長、終了およびmRNA処理を調節する因子の会合のプラットフォームとしての役割を担っています。ヒトRNAPIIの非コンセンサスリピートのK7残基は、アセチル化、またはモノメチル化、ジメチル化およびトリメチル化によって修飾されます。K7のアセチル化、ならびにK7のジメチル化およびトリメチル化のみが、リン酸化CTDペプチドと会合することが認められています。モノメチル化K7は、非リン酸化CTDにみられます。クローン3G21は、C末端領域のリン酸化および非リン酸化YSPTSPSリピートをターゲットとしています。POLR2AのQ403KまたはL438Hの変異によって、RNAポリメラーゼIIが強奪され、新形成が促進されることが報告されており、POLR2A変異型腫瘍は、WNT6およびZIC1/ZIC4をはじめとする主要な髄膜同一性遺伝子の調節不全を示します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAb®リコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(Ref.: Voss, K., et al. (2015).Transcription 6(5); 91-101; Clark, VE., et al. (2016).Nat. Gen.48(10); 1253 1259)。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、0.03 mg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8°Cで保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8°Cで、または長期保存のために-20°Cで保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB1409-25UL:
ZRB1409-4X25UL:
試験成績書(COA)