ABE2879M
Anti-Dyskerin (Sheep)
from sheep, purified by affinity chromatography
別名:
H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 4, CBF5 homolog, Nopp140-associated protein of 57 kDa, Nucleolar protein NAP57, Nucleolar protein family A member 4, snoRNP protein DKC1
About This Item
由来生物
sheep
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DKC1(1736)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected Dyskerin associated to telomeres in telomerase-overexpressing HEK293 cells (Stern, J.L., et. al. (2012). Mol Cell Biol. 32(13):2384-95).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot recoverd Dyskerin telomerase-overexpressing 293T cells. (Stern, J.L., et. al. (2012). Mol Cell Biol. 32(13):2384-95).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Dyskerin in HEK293T cells transfected with a dyskerin expression plasmid (Courtesy of the laboratories of Dr. Hilda Pickett and Dr. Tracy Bryan, Children s Medical Research Institute, Australia).
品質
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Dyskerin in HeLa cell Lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
ABE2879-25UG:
ABE2879:
試験成績書(COA)