安全性情報
ABE2871
Sigma-Aldrich
抗リン酸化Smad1(Ser463抗体、Ser465)
from rabbit
別名:
Mothers against decapentaplegic homolog 1, MAD homolog 1, Mothers against DPP homolog 1, JV4-1, Mad-related protein 1, SMAD family member 1, hSMAD1, Transforming growth factor-beta-signaling protein 1, BSP-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology)
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer463 )
遺伝子情報
human ... SMAD1(4086)
詳細
Mothers against decapentaplegic homolog 1(UniProt:Q15797(別名:MAD homolog 1、Mothers against DPP homolog 1、JV4-1、Mad-related protein 1、SMAD family member 1、SMAD1、Smad1、hSMAD1、Transforming growth factor-beta-signaling protein 1、BSP-1)は、SMAD1(別名:BSP1、MADH1、MADR1)遺伝子(Gene ID4086)によってコードされています。Smadは、BMP (bone morphogenetic protein) type 1 receptor kinaseにより活性化される転写モジュレーターです。Smad1は、受容体制御型Smad(R-Smad)であり、それはSmad4とYY1との複合物中で認められます。BMP type 1 receptor kinaseによるC末端のリン酸化が起こると、別のSmad1およびSmd4と共に三量体を形成します。Smad 1のC末端のホスホセリンは、Smad 4のMadホモロジー2(MH2)ドメインにより認識されます。その後、Smd1/Smad4複合体は核に移行し、そこで各Smadタンパク質がそれぞれのDNA結合部位に低親和性で結合します。この結合は転写コアクチベーターの存在下でさらに増強されます。Smad1は、 Smad-specific E3 ubiquitin ligase(SMURF1)によりユビキチン化され、その結果、プロテアソームを介して分解されます。Smad1バリアントは、肺細動脈における増殖内皮細胞の叢状病変を特徴とする肺高血圧に対する感受性と関連しています。
特異性
このウサギポリクローナル抗体は、Ser463とSer465でリン酸化されたSmad1を検出します。Ser463とSer465の周囲の8個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
エピトープ:C末端
ヒトSmad1のC末端領域に由来するpSer463/pSer465周囲の8個のアミノ酸に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫沈降:この抗体は、35S代謝標識COS細胞において恒常的活性化型ALK6中のリン酸化Smad 1(Ser463、Ser465)を検出できます(Persson, U., et. al. (1998)。FEBS Lett.434(1-2):83-7)。
抗リン酸化Smad1(Ser463、Ser465)(カタログ番号ABE2871)は、Mothers against decapentaplegic homolog 1(Smad1)を標的とする特異性の高いウサギポリクローナル抗体であり、免疫沈降とウェスタンブロッティングにおいて検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
BMP7で刺激したHepG2細胞においてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:2,000で使用、BMP7で刺激したHepG2細胞においてリン酸化Smad1(Ser463、Ser465)を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約57 kDa;算出値:52.26 kDa。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
0.01% sodium azide含有ウサギポリクローナル抗血清。
フォーマット:未精製
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE2871:
ABE2871-25UL:
試験成績書(COA)