精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, rat, human
テクニック
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
monomethylation (Lys79)
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
ヒストン
Peptide Inhibition Analysis: A representative lot blocked monomethyl-Histone H3 in HeLa acid extract.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected monomethyl-Histone H3 in HeLa acid extract.
品質
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected monomethyl-Histone H3 in HeLa acid extract.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HeLa acid extract.
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE213:
試験成績書(COA)