包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CEP135(9662)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Electron Microscopy Analysis: A representative lot detected CEP135 in Electron Microscopy applications (Kleylein-Sohn, J., et. al. (2007). Dev Cell. 13(2):190-202).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected CEP135 in Immunocytochemistry applications (Kleylein-Sohn, J., et. al. (2007). Dev Cell. 13(2):190-202; Guderian, G., et. al. (2010). J Cell Sci. 123(Pt 13):2163-9; Sonnen, K.F., et. al. (2012). Biol Open. 1(10):965-76).
品質
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CEP135 in 10 µg of U2OS cell lysate.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
Jan Code
ABE1857:
ABE1857-25UG:
試験成績書(COA)