Merck
AB9880
Sigma-Aldrich
Anti-Huntingtin-Interacting Protein (HIP1) Antibody
Chemicon®, from rabbit
別名:
HIP1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HIP1(3092)
特異性
Huntingtin-interacting protein 1 (HIP1). By Western blot the antibody recognizes a band at ~116 kDa on P2 microsomal fraction from embryonic rat brain.
免疫原
Synthetic peptide
アプリケーション
Research Category
ニューロサイエンス
Research Sub Category
神経変性疾患
シナプス及びシナプス生物学
Anti-Huntingtin-Interacting Protein (HIP1) Antibody detects level of Huntingtin-Interacting Protein (HIP1) & has been published & validated for use in WB.
Western blot: 1:500-1:1,000 on P2 microsomal fraction from embryonic rat brain.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
ターゲットの説明
116 kDa
物理的形状
Format: Purified
Liquid
保管および安定性
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany