安全性情報
AB5852
Sigma-Aldrich
抗SHANK1a抗体、NT
Chemicon®, from rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
Shankは、シナプス後膜肥厚タンパク質(PSD)の新しいファミリーであり、PDS-95結合タンパク質GKAPに結合します。推定される機能は、PSDの足場タンパク質として作用して、NMDA受容体/PSD-95複合体を架橋し、それらをアクチン細胞骨格の調節因子に結合させることです。Shank1aは、Shank1のスプライスバリアントです。
特異性
Shank1a、N末端を認識します。
免疫原
エピトープ:N末端
ラットShank1aのN末端に相当する合成ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:1:500-1:1,000
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗SHANK1a抗体、N末端は、WBで使用するための SHANK1aに対する抗体です。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
シナプス・シナプス生物学
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン。 0.02%アジ化ナトリウムを含むPBS中の液体。
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最長12か月、-20°Cで保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
AB5852:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ofer Zohar et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 180(10), 6447-6451 (2008-05-06)
MHC class I molecules (MHC-I) have been implicated in nervous system development in the mouse. In this study we present evidence for the interaction of MHC-I with the NK cell receptor Ly49 in primary cortical neuronal cultures. We show that