Merck
AB5675
Sigma-Aldrich
抗代謝型グルタミン酸受容体5抗体、pain
Chemicon®, from rabbit
別名:
Metabotropic glutamate receptor 5, Metabotropic Glutamate Receptor 5 Antibody, mGluR5, Anti-mGluR5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology)
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRM5(2915)
詳細
代謝型グルタミン酸受容体5(mGluR5)(UniProt Q3UVX5、別名:Gタンパク質共役型受容体GRM5、Gタンパク質共役型受容体ファミリーC、グループ1、メンバーE)は、マウス種のGrm5(別名:Gprc1e、Mglur5、AI850523、6430542K11Rik)遺伝子によってコードされています(Gene ID 108071)。代謝型グルタミン酸受容体は、Gタンパク質共役型受容体のファミリ-に属します。このファミリーは配列相同性、推定されるシグナル伝達機構、および薬理学的性質に基づいて3つに分けられています。mGluR1およびmGluR5はグループI代謝型グルタミン酸受容体に属します。mGluR5は、ニューロンおよびミクログリアのシナプス後末端に存在します。mGluR5は、Gq/G11カップリングを介してシグナルを送ってホスホリパーゼCを活性化し、それによってカルシウムが動員されタンパク質キナーゼC(PKC)が活性化されます。また、mGluR5は、Gタンパク質非依存的にSrc-ファミリータンパク質チロシンキナーゼが関与するシグナル伝達を媒介することも報告されています。
特異性
この抗体はアイソフォーム2を検出しません。
免疫原
マウス代謝型グルタミン酸受容体5の細胞質ドメインに対応するKLH-コンジュゲート直鎖ペプチド
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:0.1~0.5 μg/mL、 ラット脳ミクロソーム調製物でECLを使用。約132 kDaのバンドと反応します。
免疫組織染色:0.1M PB、pH 7.4中の15%飽和ピクリン酸を含む4%パラホルムアルデヒドで固定したラット脳およびマウス脳切片で0.1-0.2 μg/mL。
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、マウス後脳およびラット結腸組織の代謝型グルタミン酸受容体5を検出できます。
抗代謝型グルタミン酸受容体5抗体、painは、IHおよびWBで使用するための代謝型グルタミン酸受容体5に対する抗体です。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
神経伝達物質・受容体
品質
ラット脳組織ライセートのミクロソーム調製物でウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:2.0 µg/mLで使用、10 µgのラット脳組織ライセートのミクロソーム調製物中の代謝型グルタミン酸受容体5を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約150 kDa。一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
関連事項
先発品:AB1516; 06-451
物理的形状
PBSおよび0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製ウサギポリクローナル抗体
イムノアフィニティー精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
脳組織
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB5675:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pratyush S Suryavanshi et al.
Molecular pharmacology, 90(2), 96-105 (2016-05-28)
The delta family of ionotropic glutamate receptors consists of glutamate delta-1 (GluD1) and glutamate delta-2 receptors. We have previously shown that GluD1 knockout mice exhibit features of developmental delay, including impaired spine pruning and switch in the N-methyl-D-aspartate receptor subunit
Kalina Andreeva et al.
Ophthalmology and eye diseases, 6, 43-54 (2014-09-12)
Ischemia/reperfusion (IR) injury has been associated with several retinal pathologies, and a few genes/gene products have been linked to IR injury. However, the big picture of temporal changes, regarding the affected gene networks, pathways, and processes remains to be determined.
Rocco G Gogliotti et al.
Human molecular genetics, 25(10), 1990-2004 (2016-03-05)
Rett syndrome (RS) is a neurodevelopmental disorder that shares many symptomatic and pathological commonalities with idiopathic autism. Alterations in protein synthesis-dependent synaptic plasticity (PSDSP) are a hallmark of a number of syndromic forms of autism; in the present work, we
Dany Arsenault et al.
PloS one, 10(11), e0142093-e0142093 (2015-11-05)
Parental microglial induced neuroinflammation, triggered by bacterial- or viral infections, can induce neuropsychiatric disorders like schizophrenia and autism to offspring in animal models. Recent investigations suggest that microglia, the resident immune cells of the brain, provides a link between neurotransmission
Anthony D Umpierre et al.
Experimental neurology, 279, 116-126 (2016-02-21)
More efficient or translationally relevant approaches are needed to model acquired temporal lobe epilepsy (TLE) in genetically tractable mice. The high costs associated with breeding and maintaining transgenic, knock-in, or knock-out lines place a high value on the efficiency of