安全性情報
AB5398P
Sigma-Aldrich
抗バニロイド受容体様タンパク質抗体、pain、CT
Chemicon®, from rabbit
別名:
VRL-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat
以下との反応禁止
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRPV2(51393)
特異性
バニロイド受容体様タンパク質1(VRL-1)。ラット後根神経節および脊髄の免疫組織化学的分析から、感覚ニューロンの部分集団における特異的染色が示されています。
免疫原
エピトープ:C末端
ラットVRL-1タンパク質配列(Acc#:AAD26364)のC末端18アミノ酸に相当するペプチド。この免疫原の配列は、マウス増殖因子制御型カルシウムチャネル(Acc#: AB021665)で100%保存されています。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:0.5-1 μg/mL
免疫組織染色: ラット後根神経節および脊髄では0.5-1.0 μg/mL。
免疫細胞染色:ラット後根神経節および脊髄では0.5-1.0 μg/mL。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗バニロイド受容体様タンパク質抗体、pain、C末端は、WB、IC、IHで使用するためのバニロイド受容体様タンパク質に対する抗体です。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
神経炎症・疼痛
神経伝達物質・受容体
物理的形状
アフィニティ精製免疫グロブリン。 凍結乾燥。保存剤を含みません。20 μLの無菌蒸留水で溶解してください。残渣を除去するために必要な場合は遠心してください。
保管および安定性
凍結乾燥品は受領日から最長6か月、-20°C ~-70°Cで保存できます。溶解後は、未希釈アリコートで-20°Cで最長6か月冷凍保存できます。安定性を高めるため、グリセロール(1:1)を添加できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
AB5398P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Karl-Erik Andersson et al.
BJU international, 106(8), 1114-1127 (2010-12-16)
• The pathophysiology of lower urinary tract symptoms (LUTS), detrusor overactivity (DO), and the overactive bladder (OAB) syndrome is multifactorial and remains poorly understood. • The transient receptor potential (TRP) channel superfamily has been shown to be involved in nociception