安全性情報
AB3795
Sigma-Aldrich
Anti-Cortactin Antibody, phospho-specific [Tyr466]
Chemicon®, from rabbit
別名:
Amplaxin, Oncogene EMS1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr466)
遺伝子情報
human ... CTTN(2017)
詳細
コルタクチンは細胞骨格タンパク質で、皮質アクチンの集合を促進します。コルタクチンはほとんどの接着性細胞で広く発現しており、in vivoでもin vitroでも、タンパク質チロシンキナーゼSrcの顕著な基質です。コルタクチンタンパク質のアミノ酸配列には、アクチンと結合するユニークな37のアミノ酸配列の複数のアミノ末端タンデムリピートと、カルボキシル末端にSrcホモロジー3ドメインが含まれています。
特異性
この抗体は80~85 kDaのコルタクチンタンパク質を検出します。
免疫原
チロシン466(ヒト配列ではチロシン470)周辺のマウスアミノ酸残基に相当するリン酸化コルタクチン(Tyr466)合成ペプチド
アプリケーション
この抗コルタクチン抗体リン酸化特異的[Tyr466]は、コルタクチンの検出において、WBでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
細胞骨格
物理的形状
交差反応性を除去するため、リン酸化部位に相当する非リン酸化ペプチドに対して交差吸収させ、さらにコルタクチンのチロシン421と482に対するリン酸化ペプチドで事前に吸収処理して、その後リン酸化コルタクチン(Tyr466)ペプチドを用いてアフィニティー精製されています。リン酸緩衝生理食塩水(pH 7.3)(Ca2+、Mg2+不含)、1 mg/ml BSAおよび0.05%アジ化ナトリウム含有の溶液で供給されます。
保管および安定性
-20℃で受領日から最長1年間保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
AB3795:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tanvir Bamra et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 11, 641985-641985 (2021-05-14)
Leishmania secretes over 151 proteins during in vitro cultivation. Cellular functions of one such novel protein: mevalonate kinase is discussed here; signifying its importance in Leishmania infection. Visceral Leishmaniasis is a persistent infection, caused by Leishmania donovani in Indian subcontinent.