安全性情報
AB3637
Sigma-Aldrich
抗DEDAF抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
Anti-AAP1, Anti-APAP-1, Anti-DEDAF, Anti-YEAF1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human, rat, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RYBP(23429)
特異性
アポトーシスは多くの疾患と関連しており、細胞死受容体ファミリーとそのリガンドによって誘導されます。 細胞死のシグナルは、デスドメイン(DD)、デスエフェクタードメイン(DED)、カスパーゼ動員ドメイン(CARD)を含む分子によって伝達されます。 DEDAF(DED関連因子)は多くの組織や細胞株で発現しています。 DEDAFは転写抑制因子RYBPと同じです。 DEDAFはFADDと相互作用し、細胞膜でのCD95/FADD/カスパーゼ-8複合体の形成を亢進させます。 また、DEDAFは核内DEDD(DED含有DNA結合)タンパク質とも相互作用し、アポトーシスの細胞質と核の両方の事象調節への関与が示されています。
免疫原
ヒトDEDAFのアミノ酸215~228に相当する合成ペプチドに対して、ウサギポリクローナル抗DEDAF抗体は反応しました。 この配列はマウスの配列と同じです。
アプリケーション
この抗DEDAF抗体は、DEDAFの検出において、WBでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング: 0.5-1 μg/mL
A549またはHepG2細胞ライセートを陽性対照として用いて、32 kDaのバンドを検出できます。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
アポトーシスおよび癌
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
物理的形状
フォーマット:精製
免疫アフィニティークロマトグラフィーによる精製IgG PBS溶液、0.02%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
未希釈アリコートで、2~8°Cで最長12か月冷蔵保存できます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB3637:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Izabella Bajusz et al.
Genes, 10(11) (2019-11-23)
Separation of germline cells from somatic lineages is one of the earliest decisions of embryogenesis. Genes expressed in germline cells include apoptotic and meiotic factors, which are not transcribed in the soma normally, but a number of testis-specific genes are
Rybp/DEDAF is required for early postimplantation and for central nervous system development.
Pirity, MK; Locker, J; Schreiber-Agus, N
Molecular and cellular biology null
Paula Dobrinić et al.
Nature structural & molecular biology, 28(10), 811-824 (2021-10-06)
The Polycomb repressive system plays a fundamental role in controlling gene expression during mammalian development. To achieve this, Polycomb repressive complexes 1 and 2 (PRC1 and PRC2) bind target genes and use histone modification-dependent feedback mechanisms to form Polycomb chromatin
Dynamic antagonism between key repressive pathways maintains the placental epigenome.
Weigert, et al.
Nature Cell Biology, 25, 579-591 (2023)
Nathan R Rose et al.
eLife, 5 (2016-10-06)
Polycomb group (PcG) proteins function as chromatin-based transcriptional repressors that are essential for normal gene regulation during development. However, how these systems function to achieve transcriptional regulation remains very poorly understood. Here, we discover that the histone H2AK119 E3 ubiquitin