Merck
AB3570P
Sigma-Aldrich
抗有機アニオン輸送ポリペプチド1抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
oatp1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLCO4A1(28231)
特異性
ラット有機アニオン輸送ポリペプチド1(OATP1)を認識します。免疫原は、他のOATや他のタンパク質と重大な配列相同性を示しません。
種反応性: 免疫原の配列はラット独自のものです。その他の種との反応性は確認していません。
免疫原
ラットOATP1のアミノ酸285近傍の17アミノ酸のペプチド配列(Jacquemin et al. 1994; Kullak-Ublick et al. 1995)。
アプリケーション
ウェスタンブロット法:1~10 μg/mL、ECLを使用。
ELISA:0.5~1 μg/mL、ウェルあたり1 μg/mLの免疫原を使用。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗有機アニオン輸送ポリペプチド1抗体は、有機アニオン輸送ポリペプチド1の検出において、 ELISA、WBでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
イオンチャネル・トランスポーター
物理的形状
アフィニティ精製免疫グロブリン。 0.1% BSAを含むPBS中の液体。
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最長6か月、-20°Cで保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
輸送中、時折、少量の抗体が製品バイアルのシールに入り込むことがあります。 容量200 μL以下の抗体については、バイアルを固い台上に軽く叩きつけるか卓上遠心器で軽く遠心して、容器のキャップに付いている液体を除去することを推奨します。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB3570P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kyunghee Yang et al.
Molecular pharmaceutics, 11(3), 766-775 (2014-01-15)
Breast cancer resistance protein (BCRP) and multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2) are members of the ATP binding cassette (ABC) transporter family located in the canalicular membrane of hepatocytes that mediate biliary excretion of many drugs and endogenous compounds. BCRP and