抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
sea urchin, echinoderm, plant
以下との反応禁止
Saccharomyces cerevisiae
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mammals
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBD1(51174)
詳細
チューブリンは、微小管の二量体サブユニットであり、環状チロシンの除去およびアルファサブユニットのCOOH末端での付加を含む翻訳後修飾を受けます。 サイクルには2つの酵素、TTL(チューブリンチロシンリガーゼ)およびチューブリンカルボキシペプチダーゼが関わっており、2つの主要な形態、チロシン化チューブリンおよび脱チロシン化チューブリン(Glu-チューブリン)を形成します。 Glu-チューブリンのアルファ鎖からのCOOH末端Glu残基の除去により、デルタ2-チューブリンが作られます。
特異性
この抗体は、チューブリンアルファ鎖のデルタ2型を特異的に認識します(Paturle-Lafanechere et al. 1991)。
種反応性:
哺乳類、ウニ、植物。酵母は反応しません(Lafanechere et al. 1994)。
種反応性:
哺乳類、ウニ、植物。酵母は反応しません(Lafanechere et al. 1994)。
免疫原
デルタ2チューブリンのC末端に対応するペプチド。
アプリケーション
この抗チューブリン抗体、δ 2は、チューブリンの検出において、IH(P)、WB、IC、IHでの使用が検証されています。
ウェスタンブロット法:1:1,000
凍結またはパラフィン包埋、固定組織の免疫組織染色およびEM(Mialhe et al. 2001):1:500
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
凍結またはパラフィン包埋、固定組織の免疫組織染色およびEM(Mialhe et al. 2001):1:500
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
研究カテゴリー
細胞構造
細胞構造
研究サブカテゴリー
細胞骨格
細胞骨格
物理的形状
アフィニティ精製免疫グロブリン。 PBS中の液体。
保管および安定性
未希釈で受領日から最長6か月、2~8°Cで保存できます。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB3203:
試験成績書(COA)
Current biology : CB, 21(20), 1685-1694 (2011-10-11)
Posttranslational modifications (PTMs) such as acetylation, detyrosination, and polyglutamylation have long been considered markers of stable microtubules and have recently been proposed to guide molecular motors to specific subcellular destinations. Microtubules can be deglutamylated by the cytosolic carboxypeptidase CCP1. Loss
Post-translational modifications to Toxoplasma gondii alpha- and beta-tubulins include novel C-terminal methylation.
Journal of Proteome Research null
Kinesin-13 and tubulin posttranslational modifications regulate microtubule growth in axon regeneration.
Developmental Cell null
Plant physiology, 191(1), 177-198 (2022-10-23)
Phosphoglucose isomerase (PGI) catalyzes the interconversion of fructose-6-phosphate and glucose-6-phosphate, which impacts cell carbon metabolic flow. Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) contains two nuclear PGI genes respectively encoding plastidial PGI1 and cytosolic PGI (cPGI). The loss of PGI1 impairs the conversion of
Science (New York, N.Y.), 376(6595), eabn6020-eabn6020 (2022-04-29)
The detyrosination-tyrosination cycle involves the removal and religation of the C-terminal tyrosine of α-tubulin and is implicated in cognitive, cardiac, and mitotic defects. The vasohibin-small vasohibin-binding protein (SVBP) complex underlies much, but not all, detyrosination. We used haploid genetic screens