抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
Xenopus, canine, rabbit, sheep, monkey, human, mouse, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAP2K5(5607)
mouse ... Map2K5(23938)
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
MAPキナーゼ
Immunohistochemistry: 1:1,000
Immunoprecipitation
EIA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
物理的形状
Liquid containing PBS, pH 7.2. No preservatives.
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
AB3184:
試験成績書(COA)