Merck
AB22-2ML
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Human IgG Antibody, heavy and light chains
serum, Chemicon®
別名:
Goat Anti-Human IgG, Goat IgG Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
ヒトIgG(H & L)。他の種由来の免疫グロブリンに対して反応性を示す可能性があります。
免疫原
エピトープ:重鎖および軽鎖
ヒトIgG 、分子全体
アプリケーション
Goat Anti-Human IgG Antibody、heavy&light chainsはヒトIgGに対する抗体であり、IPで使用されます。
沈降:1:15-1:40。
最終的な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
二次抗体および対照抗体
研究サブカテゴリー
全免疫グロブリン二次抗体
物理的形状
ヤギ血清。液体、PBS 0.01M、0.05%アジ化ナトリウム、pH 7.1
保管および安定性
凍結乾燥した製品は、2-8ºCで最長1年保存できます。溶解後は、未希釈液として-20°Cで最長6ヵ月間保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB22-2ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.
二次抗体を選ぶ判断において考慮すべき主な因子をご説明します。動物種、サブクラス、アイソタイプ、標識などについてご確認ください。