安全性情報
AB15672
Sigma-Aldrich
Anti-Orexin B Antibody
Chemicon®, from chicken
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
ELISA
化学種の反応性:
mouse, human, rat
テクニック:
ELISA: suitable
citations:
由来生物
chicken
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, human, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPOX(5498)
特異性
Orexin B
免疫原
Synthetic peptide from the N-terminus of human Orexin B.
アプリケーション
Research Category
ニューロサイエンス
Research Sub Category
CNSによる代謝制御
サーカディアンリズム及び睡眠
Anti-Orexin B Antibody is an antibody against Orexin B for use in ELISA.
ELISA: 1:200-1:1,000 when using as the coating antibody and 1:2,000-1:5,000 when using as the detection antibody in a sandwich ELISA.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
物理的形状
Liquid in PBS with 0.02% sodium azide.
保管および安定性
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB15672:
試験成績書(COA)