Merck
96160250
Millipore
Vantage L Laboratory Columns
Vantage L Laboratory Column VL 16 x 250
別名:
Vantage L Laboratory Column VL 16 x 250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
eCl@ss:
32011301
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品種目
Vantage
パラメーター
operating temperature at 2-40 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
テクニック
protein purification: suitable
L
250 mm
面積
2 cm2 , cross-sectional
ベッド高
0-250 mm
ベッド容積
0-50 mL
直径
16-16.1 mm
法的情報
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany