主要文書
96100050
Millipore
Vantage L Tube Kit 250 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
eCl@ss:
32011301
メーカー/製品名
Vantage
品質水準
テクニック
protein purification: suitable
L
24.9 cm (9.8 in.)
直径
3.2 cm (1.3 in.)