Merck
9510-OP
Millipore
尿素
OmniPur®
別名:
カルバミド, カルボニルジアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CONH2
CAS番号:
分子量:
60.06
Beilstein:
635724
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
NACRES:
NA.28
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
mp
132-135 °C (lit.)
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
ambient
SMILES記法
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ideal for protein unfolding/denaturation. Molecular biology grade.
Specifications:
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Assay: ≥99.5%
A260 (0.1 M in water): ≤0.01
A280 (0.1 M in water): ≤0.01
Heavy metals (as Pb): ≤0.001
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
アプリケーション
タンパク質の変性剤として、また不溶性タンパク質や変性タンパク質に対する穏やかな可溶化剤として用いられています。6 M塩酸グアニジンですでに変性された封入体などのサンプルからタンパク質を復元する用途に適しています。変性タンパク質を天然型または活性型にリフォールディングさせる際に、塩酸グアニジンやジチオスレイトール(DTT)とともに使用することができます。
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
9510-500GM:
9530-5KG:
9550-25KG:
試験成績書(COA)