主要文書
8.51042
Sigma-Aldrich
HMBA
Novabiochem®
別名:
HMBA, 4-Hydroxymethylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O3
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: linker
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
183-185 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCc1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
InChI Key
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
詳細
Base-labile, TFA-stable linker for Fmoc SPPS. Peptide release can be effected with a variety of nucleophiles to generate peptides with various C-terminal carboxy modifications.
関連事項
Replaces: 01-60-0007
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3