Merck
8.45061
Sigma-Aldrich
Triethylamine
別名:
Triethylamine, N,N-Diethylethanamine, TEA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3N
CAS番号:
分子量:
101.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
蒸気圧
72 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
215 °C
有効性
730 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.2-9.3 % (v/v)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O, IUCLID)
bp
90 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
転移温度
flash point -11 °C
密度
0.73 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Appearance of substance (visual): clear
Colour number: ≤ 20
Assay (GC, area%): ≥ 99.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.726 - 0.728
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test