Merck
8.45001
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde
Msynthplus
別名:
Acetaldehyde, Ethanal, Acetic Aldehyde, Ethyl Aldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H4O
CAS番号:
分子量:
44.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
200-836-8
蒸気圧
1006 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
140 °C
expl. lim.
4-57 % (v/v)
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
20.4 °C/1013 hPa
mp
-123 °C
転移温度
flash point -20 °C
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI Key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Color (visual): colourless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 99.5 % (a/a)
Density (d 5°C/ 4°C): 0.799 - 0.801
Crotonaldehyde (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
Praldehyde (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
Acetic acid (GC, area%): ≤ 0.25 % (a/a)
Aldol (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
法的情報
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(℃)
-38.89 °C - closed cup