主要文書
8.43872
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
≥99% (HPLC)
別名:
3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9FO3
CAS番号:
分子量:
184.16
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H9FO3/c1-13-8-3-2-6(4-7(8)10)5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)/p-1
InChI Key
VURNBRZIFABCRU-UHFFFAOYSA-M
詳細
for synthesis
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1