主要文書
8.41875
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-methylstyryl)-benzene
for synthesis
別名:
1,4-Bis(2-methylstyryl)-benzene, Bis-MSB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H22
CAS番号:
分子量:
310.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
236-285-5
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
solid
mp
179-181 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C24H22/c1-19-7-3-5-9-23(19)17-15-21-11-13-22(14-12-21)16-18-24-10-6-4-8-20(24)2/h3-18H,1-2H3/b17-15+,18-16+
InChI Key
QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3