主要文書
8.41650
Sigma-Aldrich
Propane-1,2,3-tricarboxylic acid
for synthesis
別名:
Propane-1,2,3-tricarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O6
CAS番号:
分子量:
176.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
202-733-3
品質水準
mp
160 °C
溶解性
500 g/L
InChI
1S/C6H8O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3