主要文書
8.41325
Sigma-Aldrich
2-Methylaminobenzoic acid
for synthesis
別名:
2-Methylaminobenzoic acid, N-Methylanthranilic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9NO2
CAS番号:
分子量:
151.16
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
204-343-9
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
mp
170-175 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H9NO2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
WVMBPWMAQDVZCM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3