主要文書
8.41105
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphosphonium iodide
for synthesis
別名:
Tetraphenylphosphonium iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H20IP
CAS番号:
分子量:
466.29
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
218-179-0
形状
powder
mp
338-340 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C24H20P.HI/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;1H/q+1;/p-1
InChI Key
AEFPPQGZJFTXDR-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 338 °C
Melting range (upper value): ≤ 342 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
536.0 °F - closed cup
引火点(℃)
280 °C - closed cup