安全性情報
8.40144
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol divinyl ether
for synthesis
別名:
Diethylene glycol divinyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O3
CAS番号:
分子量:
158.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
212-133-3
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
密度
0.97 g/cm3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CCOC=C)CCOC=C
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI Key
SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.972
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Is this stabilized by KOH or any other stabilizers?
    1 回答
    1. We cannot confirm the presence of a stabilizer in this product.