安全性情報
8.40080
Sigma-Aldrich
Piperonylbutoxide
for synthesis
別名:
Piperonylbutoxide, α-(2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)-4,5-methylenedioxy-2-propyltoluene, 5-((2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)methyl)-6-propyl-1,3-benzodioxole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H30O5
CAS番号:
分子量:
338.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
200-076-7
蒸気圧
0.02 hPa ( 60 °C)
品質水準
アッセイ
≥90.0% (GC)
形状
liquid
有効性
>7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
180 °C/1.3 hPa
転移温度
flash point 212 °C
溶解性
0.01 g/L
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
InChI Key
FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.050 - 1.060
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
339.8 °F - closed cup
引火点(℃)
171 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第2種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体