主要文書
8.21723
Sigma-Aldrich
1-Chloroanthraquinone
for synthesis
別名:
1-Chloroanthraquinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H7ClO2
CAS番号:
分子量:
242.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
201-421-4
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
有効性
15100 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
158-161 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C14H7ClO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H
InChI Key
BOCJQSFSGAZAPQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 161 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3