主要文書
8.21089
Sigma-Aldrich
n-Tetracosane
for synthesis
別名:
n-Tetracosane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)22CH3
CAS番号:
分子量:
338.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
EC Index Number:
211-474-5
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
アッセイ
≥99.0% (GC)
bp
391 °C
mp
49-51 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C24H50/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
InChI Key
POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 48 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3