Merck
8.20903
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalic anhydride
for synthesis
別名:
3-Nitrophthalic anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H3NO5
CAS番号:
分子量:
193.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
211-373-6
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
mp
160-164 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H3NO5/c10-7-4-2-1-3-5(9(12)13)6(4)8(11)14-7/h1-3H
InChI Key
ROFZMKDROVBLNY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (morpholine method): ≥ 95.0 %
Melting range (lower value): ≥ 160 °C
Melting range (upper value): ≤ 164 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3