主要文書
8.20902
Sigma-Aldrich
1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol
for synthesis
別名:
1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol, α-(p-Nitrophenyl)glycerol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(OH)CH(OH)C6H4-4-(NO2)
CAS番号:
分子量:
213.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
218-624-9
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
pH
4-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
95-99 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO5/c11-5-8(12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8-9,11-13H,5H2
InChI Key
IUZVZBIQZKBWCC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3