Merck
8.20604
Sigma-Aldrich
Glutaric anhydride
for synthesis
別名:
Glutaric anhydride, Tetrahydropyran-2,6-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6O3
CAS番号:
分子量:
114.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
203-593-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.05 hPa ( 50 °C)
品質水準
形状
solid
自己発火温度
320 °C
有効性
1780 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
290.5 °C/1013 hPa
mp
53-57 °C
転移温度
flash point 175 °C
密度
1.24 g/cm3 at 60 °C
かさ密度
990 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H6O3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H2
InChI Key
VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (morpholine method): ≥ 95.0 %
Melting range (lower value): ≥ 53 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
347.0 °F
引火点(℃)
175 °C