主要文書
8.20509
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylurea
for synthesis
別名:
N,N-Dimethylurea, 1,1-Dimethylurea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCONH2
CAS番号:
分子量:
88.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
209-957-0
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
mp
178-183 °C (External MSDS)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(C)(C)C(=O)N
InChI
1S/C3H8N2O/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3,(H2,4,6)
InChI Key
YBBLOADPFWKNGS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 180 - 183 °C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3