About This Item
化学式:
3,4-(Cl)2C6H3OH
CAS番号:
分子量:
163.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
202-450-5
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
bp
253 °C/1013 hPa
mp
66-68 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
InChI Key
WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3